Drukuj
Itaconic anhydride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
412940250 412941000
ACRO412940250EA 425 PLN
ACRO412940250 ACRO412941000
Itaconic anhydride 98%
Itaconic anhydride
Formuła: C₅H₄O₃
Temp. Wrzenia: 239 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 66…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005530
Numer CAS: 2170-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 218-518-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Assay ≥97.5 %