Drukuj
Kwas itakonowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04812.0100 8.04812.0500 8.04812.9050
8.04812.0100EA 116 PLN
8.04812.0100 8.04812.0500 8.04812.9050
Kwas itakonowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Kwas itakonowy
Formuła: C₅H₆O₄
Temp. Wrzenia: 381 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 162…167 °C
Gęstość: 1,573 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004260
Numer CAS: 97-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-599-6
Klasyfikacja Merck : 13,05264
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 83 g/l (20 °C)
Melting Point 162 - 167 °C
Molar Mass 130.1 g/mol
Boiling Point 268 °C (decomposition)
Density 1.632 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C