Kwas itakonowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15566.0B
A15566.0I
A15566.30
A15566.0BEA
417
PLN
A15566.0B
A15566.0I
A15566.30
Kwas itakonowy ≥99%
Kwas itakonowy
Purity: 99%
CAS No.: 97-65-4
Molecular Formula: C5H6O4
Formula Weight: 130.10
Melting Point: 165-169°
Boiling Point: 268°
Merck Reference: 14,5242
MDL No.: MFCD00004260
Formuła:
C₅H₆O₄ Temp. Wrzenia: 268 °C Temp. topnienia: 165…169 °C Gęstość: 1,630 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004260 Numer CAS: 97-65-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-599-6 Klasyfikacja Merck : 14,5242 |