Itakonian dimetylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L12652.22
L12652.36
AB179531.0500
L12652.22EA
378
PLN
L12652.22
L12652.36
ABCRAB179531.0500
Itakonian dimetylu ≥97%
Itakonian dimetylu
Purity: 97%
CAS No.: 617-52-7
Molecular Formula: C7H10O4
Formula Weight: 158.16
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 33-39°
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 386674
MDL No.: MFCD00008446
Formuła:
C₇H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 207…208 °C Temp. topnienia: 33…39 °C Gęstość: 1,124 Temp. Zapłonu: 100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008446 Numer CAS: 617-52-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-519-6 |