Drukuj
Itakonian dimetylu 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
149161000 149165000 149160025
ACRO149161000EA 222 PLN
ACRO149161000 ACRO149165000 ACRO149160025
Itakonian dimetylu 97% stabilised
Itakonian dimetylu
Formuła: C₇H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 208 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 34…39 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008446
Numer CAS: 617-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-519-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer 100 ppm hydroquinone