Drukuj
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
152812VEA 2210 PLN
152812V 152813W
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa
Formuła: C₅H₁₁O₃SNa
MW: 174.2 g/mol
Temp. topnienia: > 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007541
Numer CAS: 22767-49-3
Numer WE (dawny EINECS): 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99,0 %
Appearance White powder
IR Spectrum Passes test
Water ≤ 2,0 %
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,05
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,04
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,03
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01