kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa, (max. 1% H₂O) 99% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
B20699.06
B20699.14
B20699.22
B20699.06EA
367
PLN
B20699.06
B20699.14
B20699.22
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa, (max. 1% H₂O) 99% (dry weight)
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa
Purity: 99%
CAS No.: 22767-49-3
Molecular Formula: CH3(CH2)4SO3Na
Formula Weight: 174.19
Melting Point:
Formuła:
C₅H₁₁O₃SNa MW: 174.2 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007541 Numer CAS: 22767-49-3 Numer WE (dawny EINECS): 245-208-4 |