Drukuj
1-Propanesulphonic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propane-1-sulphonic acid
418340250 418340050
ACRO418340250EA 1640 PLN
ACRO418340250 ACRO418340050
1-Propanesulphonic acid 95%
1-Propanesulphonic acid
Formuła: C₃H₈O₃S
MW: 124.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…121 °C (0.2 mmHg)
Temp. topnienia: 8 °C
Gęstość: 1.25 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041889
Numer CAS: 5284-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 226-114-2
Jednostka: 2586
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %