Drukuj
2-Propanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
242705-100G 242705-25G 242705-5G
SIAL242705-100GEA 1450 PLN
SIAL242705-100G SIAL242705-25G SIAL242705-5G
2-Propanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Propanesulphonyl chloride
Formuła: C₃H₇ClO₂S
Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –47 °C
Gęstość: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Numer MDL: MFCD00007453
Numer CAS: 10147-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-415-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II