2-Propanesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 10147-37-2
Molecular Formula: (CH3)2CHSO2Cl
Formula Weight: 142.60
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -47°
Boiling Point: 95°/45mm
Beilstein Reference: 1747497
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007453
Formuła:
C₃H₇ClO₂S Temp. Wrzenia: 95 °C (45 mmHg) Temp. topnienia: –47 °C Gęstość: 1,273 Temp. Zapłonu: 86 °C (186 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007453 Numer CAS: 10147-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-415-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |