Drukuj
Azotyn butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
226637-100G 226637-25G
SIAL226637-100GEA 756 PLN
SIAL226637-100G SIAL226637-25G
Azotyn butylu, Sigma-Aldrich®
Azotyn butylu
Formuła: C₄H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 75 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 10 °C
Numer MDL: MFCD00002058
Numer CAS: 544-16-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-862-1
Jednostka: 2351
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,01617