Drukuj
Bezwodnik walerylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentanoic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
245933-100ML 245933-500ML
SIAL245933-100MLEA 379 PLN
SIAL245933-100ML SIAL245933-500ML
Bezwodnik walerylowy, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik walerylowy
Formuła: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 228
Temp. topnienia: –56 °C
Gęstość: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009477
Numer CAS: 2082-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 218-212-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 III