1,1,3,3-Tetrametoksypropan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11418.0B
A11418.0I
A11418.30
A11418.0BEA
1430
PLN
A11418.0B
A11418.0I
A11418.30
1,1,3,3-Tetrametoksypropan ≥98%
1,1,3,3-Tetrametoksypropan
Purity: 98+%
CAS No.: 102-52-3
Molecular Formula: C7H16O4
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 182-183°
Beilstein Reference: 1700020
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008488
Formuła:
C₇H₁₆O₄ Temp. Wrzenia: 182…183 °C Gęstość: 0,997 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008488 Numer CAS: 102-52-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-037-2 Jednostka: 3271 ADR: 3,III |