Drukuj
1,1,3,3-Tetraetoksypropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Malonaldehyde Bis(diethyl Acetal)
T9889-25ML T9889-500ML
SIALT9889-25MLEA 243 PLN
SIALT9889-25ML SIALT9889-500ML
1,1,3,3-Tetraetoksypropan, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetraetoksypropan
Formuła: C₁₁H₂₄O₄
MW: 220.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 220
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 0.9185 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009240
Numer CAS: 122-31-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-533-1