Drukuj
1,1,3,3-Tetraetoksypropan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Malonaldehyde Bis(diethyl Acetal)
156730050 156731000 156735000
ACRO156730050EA 110 PLN
ACRO156730050 ACRO156731000 ACRO156735000
1,1,3,3-Tetraetoksypropan 97%
1,1,3,3-Tetraetoksypropan
Formuła: C₁₁H₂₄O₄
MW: 220.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 220
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 0.91 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009240
Numer CAS: 122-31-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-533-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)