1,1-Dimetoksyetan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W342602-100G
W342602-1KG
W342602-SAMPLE
SIALW342602-100GEA
492
PLN
SIALW342602-100G
SIALW342602-1KG
SIALW342602-SAMPLE
1,1-Dimetoksyetan, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimetoksyetan
Formuła:
C₄H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 64 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –113 °C Gęstość: 0,8505 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00008493 Numer CAS: 534-15-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-589-8 Jednostka: 2377 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,03253 |