Drukuj
1,1-Dimetoksyetan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetal dimetylowy acetaldehydu
M-Clarity™ quality level = MQ100
385395-100ML 385395-25ML
SIAL385395-100MLEA 571 PLN
SIAL385395-100ML SIAL385395-25ML
1,1-Dimetoksyetan, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimetoksyetan
Formuła: C₄H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 64 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –113 °C
Gęstość: 0,8505 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008493
Numer CAS: 534-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-589-8
Jednostka: 2377
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03253