Drukuj
1,1-Dimetoksyetan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20002.0025 8.20002.0100 8.20002.9010
8.20002.0025EA 233 PLN
8.20002.0025 8.20002.0100 8.20002.9010
1,1-Dimetoksyetan do syntezy, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimetoksyetan
Formuła: C₄H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 64 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –113 °C
Gęstość: 0,8505 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008493
Numer CAS: 534-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-589-8
Jednostka: 2377
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03253
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -113 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 63 - 65 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -17 °C
Refractive Index 1.3665 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid