1,1-Dimetoksyetan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 534-15-6
Molecular Formula: CH3CH(OCH3)2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.3670
Odour: Sweet
Melting Point: -113°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 1697039
Merck Reference: 14,3226
UN No.: 2377
MDL No.: MFCD00008493
Formuła:
C₄H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 63…65 °C Temp. topnienia: –113 °C Gęstość: 0,852 Temp. Zapłonu: –17 °C (1 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008493 Numer CAS: 534-15-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-589-8 Jednostka: 2377 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,3226 |