Drukuj
Acetal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1-Dietoksyetan, Acetal dietylowy acetaldehydu
M-Clarity™ quality level = MQ300
W200220-100G-K W200220-1KG-K W200220-4KG-K
SIALW200220-100G-KEA 406 PLN
SIALW200220-100G-K SIALW200220-1KG-K SIALW200220-4KG-K
Acetal, Sigma-Aldrich®
Acetal
Formuła: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 102.7
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009243
Numer CAS: 105-57-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-310-6
Jednostka: 1088
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,00040