Acetal ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,1-Dietoksyetan, Acetal dietylowy acetaldehydu
A13701.22
A13701.36
A13701.22EA
224
PLN
A13701.22
A13701.36
Acetal ≥99%
Acetal
Purity: 99%
CAS No.: 105-57-7
Molecular Formula: CH3CH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 118.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -21°(-6°F)
Refractive Index: 1.3810
Odour: Pleasant
Melting Point: -100°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 1098310
Merck Reference: 14,38
UN No.: 1088
MDL No.: MFCD00009243
Formuła:
C₆H₁₄O₂ MW: 118.18 g/mol Temp. Wrzenia: 101…102 °C Temp. topnienia: –100 °C Gęstość: 0.831 Temp. Zapłonu: –21 °C (–6 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00009243 Numer CAS: 105-57-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-310-6 Jednostka: 1088 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,00040 |