Drukuj
Acetal 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1-Dietoksyetan, Acetal dietylowy acetaldehydu
102220010 102220050 102222500
ACRO102220010EA 942 PLN
ACRO102220010 ACRO102220050 ACRO102222500
Acetal 99%
Acetal
Formuła: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 102.7
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 0.825 g/cm³
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009243
Numer CAS: 105-57-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-310-6
Jednostka: 1088
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,00040
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3790 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.822 to 0.829 kg/l
GC ≥98.5 %