Eter diheksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
L07076.09
L07076.18
L07076.09EA
267
PLN
L07076.09
L07076.18
Eter diheksylowy ≥98%
Eter diheksylowy
Purity: 98%
CAS No.: 112-58-3
Molecular Formula: C12H26O
Formula Weight: 186.34
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4204
Odour: Mild
Melting Point: -43°
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 1738177
MDL No.: MFCD00009525
Formuła:
C₁₂H₂₆O MW: 186.34 g/mol Temp. Wrzenia: 228…230 °C Temp. topnienia: –43 °C Gęstość: 0.793 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009525 Numer CAS: 112-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-987-8 |