Drukuj
dimetyloglioksym, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
M-Clarity™ quality level = MQ200
40390-100G 40390-25G 40390-500G
SIAL40390-100GEA 323 PLN
SIAL40390-100G SIAL40390-25G SIAL40390-500G
dimetyloglioksym, Sigma-Aldrich®
dimetyloglioksym
Formuła: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 53 °C (8 mmHg)
Temp. topnienia: 240…241 °C
Gęstość: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002117
Numer CAS: 95-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-420-1
Klasyfikacja Merck : 13,03272