dimetyloglioksym ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
23474.150EA
609
PLN
23474.150
dimetyloglioksym ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
dimetyloglioksym
Formuła:
CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃ MW: 116,12 g/mol Temp. Wrzenia: 53 °C (8 torr) Temp. topnienia: 240…241 °C Gęstość: 1,37 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002117 Numer CAS: 95-45-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-420-1 Klasyfikacja Merck : 13,03272 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.0 % |
Melting point | 238 - 242 °C |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |
Insolubility in ethanol 96 % vol | Max. 0.05 % |