Drukuj
dimetyloglioksym, white powder ACS
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
0215251880 0215251890 0215251825
ICNA0215251880EA 585 PLN
ICNA0215251880 ICNA0215251890 ICNA0215251825
dimetyloglioksym, white powder ACS
dimetyloglioksym
Soluble in alcohol, ether, pyridine, acetone; practically insoluble in water.
  • Insoluble in alcohol: ≤0,05%
Formuła: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 53
Temp. topnienia: ~240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002117
Numer CAS: 95-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-420-1
Jednostka: 2926
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03272
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
Melting Point ~240°C
Suitability for Ni determination Passes
Insoluble In Alcohol ≤0,05%
Residue on Ignition ≤0,05%