dimetyloglioksym ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
A12810.0E
A12810.22
A12810.36
A12810.0EEA
5460
PLN
A12810.0E
A12810.22
A12810.36
dimetyloglioksym ≥99%
dimetyloglioksym
Purity: 99%
CAS No.: 95-45-4
Molecular Formula: C4H8N2O2
Formula Weight: 116.12
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 506731
Merck Reference: 14,3246
MDL No.: MFCD00002117
Formuła:
CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃ Temp. Wrzenia: 53 °C (8 mmHg) Gęstość: 1,37 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002117 Numer CAS: 95-45-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-420-1 Klasyfikacja Merck : 14,3246 |