dimetyloglioksym ≥99% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
33310.18
33310.30
33310.18EA
524
PLN
33310.18
33310.30
dimetyloglioksym ≥99% ACS
dimetyloglioksym
CAS No.: 95-45-4
Molecular Formula: C4H8N2O2
Formula Weight: 116.12
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 506731
Merck Reference: 14,3246
MDL No.: MFCD00002117
Formuła:
CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃ MW: 116.12 g/mol Temp. Wrzenia: 53 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: ∼ 240 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.37 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002117 Numer CAS: 95-45-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-420-1 Klasyfikacja Merck : 14,3246 |