Drukuj
dimetyloglioksym 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
408330250 408331000 408335000 408330025
ACRO408330250EA 233 PLN
ACRO408330250 ACRO408331000 ACRO408335000 ACRO408330025
dimetyloglioksym 99+% ACS
dimetyloglioksym
Formuła: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 53 °C (8 mmHg)
Temp. topnienia: 239…242 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002117
Numer CAS: 95-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-420-1
Jednostka: 2926
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03272
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 242 °C (Dec)
Residue after ignition ≤0.05 %
Gravimetry ≥99.0 %
Suitability (for Ni determination) Passes test
Insoluble matter ≤0.05 % (in ethanol)