Drukuj
dimetyloglioksym 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
172001000 172005000 172000025
ACRO172001000EA 356 PLN
ACRO172001000 ACRO172005000 ACRO172000025
dimetyloglioksym 99+%
dimetyloglioksym
Formuła: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 53
Temp. topnienia: 239…242 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002117
Numer CAS: 95-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-420-1
Jednostka: 2926
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03272
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 242 °C (Dec)
Sulfated ash ≤0.1 %
Gravimetry ≥99.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in alcohol)