Drukuj
Oksym acetonu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propan-2-one oxime, Acetoxime, Acetone oxime, 2-Propanone oxime
102391000 102395000 102390025
ACRO102391000EA 310 PLN
ACRO102391000 ACRO102395000 ACRO102390025
Oksym acetonu 98%
Oksym acetonu
Formuła: C₃H₇NO
MW: 73.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 135 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 58…62 °C
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002118
Numer CAS: 127-06-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-820-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,00077
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %