Drukuj
Dietylenotriamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2'-'minobis(etyloamina), 3-Azapentano-1,5-diamina, 2,2'-Iminodietyloamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
D93856-1L D93856-2.5L D93856-5ML D93856-18L
SIALD93856-1LEA 430 PLN
SIALD93856-1L SIALD93856-2.5L SIALD93856-5ML SIALD93856-18L
Dietylenotriamina, Sigma-Aldrich®
Dietylenotriamina
Formuła: C₄H₁₃N₃
MW: 103.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 207
Temp. topnienia: –39 °C
Gęstość: 0.9523 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 97
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008171
Numer CAS: 111-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-865-4
Jednostka: 2079
ADR: 8 II