Drukuj
Dietylenotriamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2'-'minobis(etyloamina), 3-Azapentano-1,5-diamina, 2,2'-Iminodietyloamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03274.0100 8.03274.1000
8.03274.0100EA 151 PLN
8.03274.0100 8.03274.1000
Dietylenotriamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dietylenotriamina
Formuła: C₄H₁₃N₃
MW: 103.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 207
Temp. topnienia: –39 °C
Gęstość: 0.9523 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 97
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008171
Numer CAS: 111-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-865-4
Jednostka: 2079
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -35 °C
Molar Mass 103.16 g/mol
Boiling Point 206 - 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 97 °C
Refractive Index 1.4826 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.4 - 16.1 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 325 °C
Synonyms 2,2'-Iminobis (ethylamine), Bis(2-aminoethyl)amine, 2,2'-Diaminodiethylamine
Hill Formula C4H13N3