Dietylenotriamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,2'-'minobis(etyloamina), 3-Azapentano-1,5-diamina, 2,2'-Iminodietyloamina
A11033.0F
A11033.AE
A11033.AP
A11033.0FEA
1040
PLN
A11033.0F
A11033.AE
A11033.AP
Dietylenotriamina 99%
Dietylenotriamina
Purity: 99%
CAS No.: 111-40-0
Molecular Formula: C4H13N3
Formula Weight: 103.17
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4830
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -40°
Boiling Point: 200-204°
Beilstein Reference: 605314
UN No.: 2079
MDL No.: MFCD00008171
Formuła:
C₄H₁₃N₃ MW: 103.17 g/mol Temp. Wrzenia: 200…204 °C Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 0.952 Temp. Zapłonu: 94 °C (201 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008171 Numer CAS: 111-40-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-865-4 Jednostka: 2079 ADR: 8 II |