Drukuj
Dietylenotriamina 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2'-'minobis(etyloamina), 3-Azapentano-1,5-diamina, 2,2'-Iminodietyloamina
114310010 114310025 114312500 114310100
ACRO114310010EA 417 PLN
ACRO114310010 ACRO114310025 ACRO114312500 ACRO114310100
Dietylenotriamina 98+%
Dietylenotriamina
Formuła: C₄H₁₃N₃
MW: 103.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 206 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008171
Numer CAS: 111-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-865-4
Jednostka: 2079
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤30 APHA