Drukuj
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
B9879-100G B9879-1KG B9879-250G B9879-25G
SIALB9879-100GEA 667 PLN
SIALB9879-100G SIALB9879-1KG SIALB9879-250G SIALB9879-25G
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy, Sigma-Aldrich®
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy
Formuła: C₆H₁₅NO₅S
MW: 213.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 405
Temp. topnienia: 152…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007533
Numer CAS: 10191-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-465-5