kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy, Millipore®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.15228.0025
1.15228.9010
1.15228.0250
1.15228.0025EA
251
PLN
1.15228.0025
1.15228.9010
1.15228.0250
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy, Millipore®
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy
Formuła:
C₆H₁₅NO₅S Temp. Wrzenia: 405 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 152…156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007533 Numer CAS: 10191-18-1 Numer WE (dawny EINECS): 233-465-5 |