Drukuj
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
50002-1 50002-2
BMOL50002-1EA 0 PLN
BMOL50002-1 BMOL50002-2
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy
Formuła: C₆H₁₅NO₅S
Temp. Wrzenia: 405 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 152…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007533
Numer CAS: 10191-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-465-5