kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16092.14
A16092.22
A16092.36
A16092.14EA
277
PLN
A16092.14
A16092.22
A16092.36
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy ≥99%
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy
Purity: 99%
CAS No.: 10191-18-1
Molecular Formula: C6H15NO5S
Formula Weight: 213.25
Melting Point: 153-157°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1781572
MDL No.: MFCD00007533
Formuła:
C₆H₁₅NO₅S Temp. Wrzenia: 405 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 153…157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007533 Numer CAS: 10191-18-1 Numer WE (dawny EINECS): 233-465-5 |