Jodooctan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
242934-5G
242934-25G
SIAL242934-5GEA
168
PLN
SIAL242934-5G
SIAL242934-25G
Jodooctan etylu, Sigma-Aldrich®
Jodooctan etylu
Formuła:
C₄H₇IO₂ Temp. Wrzenia: 179 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,81 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00001081 Numer CAS: 623-48-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-796-3 Jednostka: 2927 ADR: 6.1,II |