Jodooctan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24177.06
B24177.14
B24177.22
B24177.06EA
250
PLN
B24177.06
B24177.14
B24177.22
Jodooctan etylu ≥98%
Jodooctan etylu
Purity: 98%
CAS No.: 623-48-3
Molecular Formula: ICH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 214
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.503
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 741934
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00001081
Formuła:
C₄H₇IO₂ MW: 214 g/mol Temp. Wrzenia: 179…180 °C Gęstość: 1.81 Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F) |
Numer MDL:
MFCD00001081 Numer CAS: 623-48-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-796-3 Jednostka: 2927 ADR: 6.1 II |