Drukuj
Jodooctan etylu 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
222190100 222190500 222192500
ACRO222190100EA 297 PLN
ACRO222190100 ACRO222190500 ACRO222192500
Jodooctan etylu 98% stabilised
Jodooctan etylu
Formuła: C₄H₇IO₂
MW: 214 g/mol
Temp. Wrzenia: 179…180 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001081
Numer CAS: 623-48-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-796-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5025 to 1.5055 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper