Drukuj
1,3-Dijodopropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Trimethylene diiodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
238414-100G 238414-25G
SIAL238414-100GEA 1750 PLN
SIAL238414-100G SIAL238414-25G
1,3-Dijodopropan, Sigma-Aldrich®
1,3-Dijodopropan
Formuła: C₃H₆I₂
MW: 295.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 228
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 2.59617 g/cm³ (4 °C)
Numer MDL: MFCD00001097
Numer CAS: 627-31-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-993-4