Sodium trifluoroacetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14613.14
A14613.22
A14613.36
A14613.14EA
315
PLN
A14613.14
A14613.22
A14613.36
Sodium trifluoroacetate ≥98%
Sodium trifluoroacetate
Purity: 98%
CAS No.: 2923-18-4
Molecular Formula: CF3CO2Na
Formula Weight: 136.00
Melting Point: ca 207° dec.
Beilstein Reference: 3597949
Formuła:
C₂F₃NaO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013217 Numer CAS: 2923-18-4 Numer WE (dawny EINECS): 220-879-6 |