Drukuj
Sodium trifluoroacetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
157930250 157931000
ACRO157930250EA 217 PLN
ACRO157930250 ACRO157931000
Sodium trifluoroacetate 97%
Sodium trifluoroacetate
Formuła: C₂F₃NaO₂
MW: 136.01 g/mol
Temp. topnienia: 207…209 °C
Numer MDL: MFCD00013217
Numer CAS: 2923-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-879-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 207 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %