Uretan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Karbaminian etylu, Karbamian etyl
44804.18
44804.30
44804.18EA
375
PLN
44804.18
44804.30
Uretan etylu ≥98%
Uretan etylu
Purity: 98%
CAS No.: 51-79-6
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Flash Point:
Formuła:
C₃H₇NO₂ MW: 89.09 g/mol Temp. Wrzenia: 182…184 °C Temp. topnienia: 48…50 °C Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >92 °C (198 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007966 Numer CAS: 51-79-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-123-1 Jednostka: 2757 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,10013 |