Karbaminian tert-butylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L00259.06
L00259.14
L00259.06EA
412
PLN
L00259.06
L00259.14
Karbaminian tert-butylu ≥98%
Karbaminian tert-butylu
Purity: 98+%
CAS No.: 4248-19-5
Molecular Formula: H2NCO2C(CH3)3
Formula Weight: 117.15
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 1744500
Formuła:
C₅H₁₁NO₂ Temp. topnienia: 106…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007962 Numer CAS: 4248-19-5 Numer WE (dawny EINECS): 224-209-3 |