Drukuj
Karbaminian tert-butylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Carbamic acid tert-butyl ester
173450010 173450050 173450250
ACRO173450010EA 123 PLN
ACRO173450010 ACRO173450050 ACRO173450250
Karbaminian tert-butylu 98%
Karbaminian tert-butylu
Formuła: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Temp. topnienia: 105…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007962
Numer CAS: 4248-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 224-209-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥97.5 %