Drukuj
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
D1133-1KG D1133-250G D1133-500G D1133-5G
SIALD1133-1KGEA 1260 PLN
SIALD1133-1KG SIALD1133-250G SIALD1133-500G SIALD1133-5G
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy, Sigma-Aldrich®
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy
Formuła: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Temp. topnienia: 220…222 °C
Gęstość: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004289
Numer CAS: 67-43-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-652-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,07202