Drukuj
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
32319-100G-F 32319-500G-F
SIAL32319-100G-FEA 345 PLN
SIAL32319-100G-F SIAL32319-500G-F
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy, Supelco®
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy
Formuła: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Temp. topnienia: 220…222 °C
Gęstość: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004289
Numer CAS: 67-43-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-652-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,07202